Learn More
Heidolph™ VISCO JET™ Rührer
Ideal for mixing viscous media
115.00 CHF - 496.00 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Welle | 10 mm |
---|---|
Länge (metrisch) | 500 mm |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Geschwindigkeit | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Geschwindigkeit | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10000962
|
Heidolph™
509-16121-00 |
170 bis 300 mm Gefäß | 120 bis 500 U/min | POM |
115.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10356252
|
Heidolph™
509-16060-00 |
80 bis 150 mm Gefäß | 200 bis 800 U/min | Edelstahlgehäuse V4A |
496.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Useful for applications that involve viscous media such as pastes and gels that need a reliable stirring process without air entry
- Unique blade shape triggers an intrinsically dynamic flow, which shortens processing time with significantly better mixing results compared to conventional impellers
Spezifikation
10 mm | |
500 mm |