Learn More
Thermo Scientific™ Virtuoso™Mehrfach-Fläschchenhalter
Mit dem Thermo Scientific™ Virtuoso™ Mehrfach-Fläschchenhalter können Sie Probeninformationen direkt auf bis zu 10 Fläschchen hintereinander drucken und so einen höheren Durchsatz erzielen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-VT501
Artikelnummer. 15291918
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Virtuoso™ Mehrfach-Fläschchenhalter für Ihr Virtuoso Fläschchenkennzeichnungssystem können Sie bis zu 10 Fläschchen direkt hintereinander bedrucken und so einen höheren Durchsatz erzielen. Das Virtuoso System verfügt über moderne Druck- und Beschriftungsfunktionen und gewährleistet so eine präzise Fläschchenkennzeichnung und die Integrität der Probeninformationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Virtuoso
10 Fläschchen
Virtuoso Fläschchenidentifikationssystem
Virtuoso Mehrfach-Fläschchenhalter
Fläschchenkennzeichnung und -beschriftung
5 Stk./Packung
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Virtuoso™Mehrfach-Fläschchenhalter > Mehrfach-Fläschchenhalter
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.