Learn More
Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde, weiter Öffnung und V-Beschriftungsfeld
Sorgen Sie mit diesem eigens für das Thermo Scientific™ Virtuoso™ Fläschchenkennzeichnungssystem entwickelten Fläschchen für höchste Druckqualität und zuverlässige Probeninformationen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-VT300
19.90 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15211918
  • 21.28 CHF / 100 Stück
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
Verwenden Sie dieses hochwertige Fläschchen zur Sicherstellung zuverlässiger Probeninformationen und höchstmöglicher Probenintegrität. Das Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde, weiter Öffnung und V-Beschriftungsfeld wurde exklusiv für das Virtuoso Fläschchenkennzeichnungssystem entwickelt. Probeninformationen werden direkt auf das V-Beschriftungsfeld des Fläschchens gedruckt. Die 12 x 32 mm großen 2-ml-Fläschchen sind mit dem innovativen Advanced Vial Closure System (AVCS) ausgestattet, welches ein Durchdrücken der Septen praktisch verhindert und die Abdichtung verbessert. Die Verschlusskappe ist mit einem Anschlag ausgestattet, der ein zu starkes oder zu schwaches Anziehen verhindert und so eine optimale, konsistente Versiegelung gewährleistet. Das Fläschchen ist auch mit eingeschmolzenem Einsatz für kleinvolumige Proben erhältlich.
Diese Fläschchen bestehen aus 33 Expansion Borosilikat-Klarglas höchster Qualität (Typ 1, Klasse A) und verfügen über einen gleichmäßig flachen Boden, der für Sicherheit bei Einsätzen sorgt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klarglasfläschchen mit V-Feld
12 mm
2,0 ml
100
<170 μl
32 mm
9 mm
Klar
Glas
None
Wide Opening
Virtuoso
Screw Thread Vial
Ja
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde, weiter Öffnung und V-Beschriftungsfeld > 2-ml-Klarglasfläschchen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.