Learn More
Gibco™ Virus-Produktionsmedium
Gibco Virus-Produktionsmedium ist ein chemisch definiertes, serumfreies und proteinfreies Medium. Es ist frei von Stoffen tierischen Ursprungs und speziell für das Wachstum und die Transfektion von Virus-Produktionszellen 2.0 (an Suspensionskultur angepasste von HEK 293F abgeleitete Zellen) entwickelt.
257.00 CHF - 2070.00 CHF
Spezifikation
Zelllinie | Virus-Produktionszellen 2.0 |
---|---|
Zelltyp | HEK 293 Zellen |
Klassifikation | Serumfrei, ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, proteinfrei, frei von Stoffen tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei |
Form | Flüssig |
Produkttyp | AAV-Produktionsmedium |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17371889
|
Gibco™
A4817901 |
1 l |
257.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17651536
|
Gibco™
A4817902 |
6 l |
1348.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17381889
|
Gibco™
A4817903 |
10 l |
2070.00 CHF
10 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Ein chemisch definiertes, serumfreies, proteinfreies und tierfreies Nährmedium
- Speziell entwickelt für Wachstum und Transfektion von viralen Produktionszellen 2.0 (suspensionsangepasste HEK 293F-abgeleitete Zellen)
- Für die Produktion des adeno-assoziierten Virus (AAV) im Rahmen des AAV-MAX Helferfreien AAV-Produktionssystems
- Unterstützt das Wachstum von Suspensionskulturen viraler Produktionszellen 2.0 zu Dichten von über 1,2 x 107 Zellen/ml.
- Ermöglicht die Produktion von hohen AAV-Titern, größer als 5 x 1010 vg/ml (nicht gereinigt)
- Unterstützt das Wachstum und die Transfektion von viralen Produktionszellen 2.0 vom Schüttelkolben bis zur Bioreaktorwaage
- Das virale Produktionsmedium erfordert Ergänzung durch 4 mM GlutaMAX Supplement (Kat.Nr. 355050038) vor der Verwendung
Specifications
Virus-Produktionszellen 2.0 | |
Serumfrei, ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, proteinfrei, frei von Stoffen tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei | |
AAV-Produktionsmedium | |
Glukose, Phenolrot, Natriumpyruvat, GlutaMAX | |
AAV-Produktion | |
AAV-MAX | |
7 | |
Suspensions-Zellkultur |
HEK 293 Zellen | |
Flüssig | |
Steril | |
Kein Glutamin | |
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered | |
Raumtemperatur | |
RUO – Nur für Forschungszwecke | |
Säugetiere |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate ab Herstellungsdatum