Learn More
Gibco™ Viral Production Cells 2.0
Gibco Viral-Produktionszellen 2.0 sind eine klonale Zelllinie, die von der parentalen Zelllinie HEK293F abgeleitet wurde, sowie eine Kernkomponente des AAV-MAX helferfreien AAV-Produktionssystems.
1292.00 CHF - 5430.00 CHF
Spezifikation
Zellenzustand gefroren
Zelllinie Virale Produktionszellen 2.0
Zelltyp Niere (Embroyonisch)
Culture Type Suspensions-Zellkultur
Form Gefroren
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
17391889
Unterlagen ansehen
Gibco™
A49784
1 Fläschchen
1292.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17661546
Unterlagen ansehen
Gibco™
A51218
6 Fläschchen
5430.00 CHF
6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gibco Virale Produktionszellen 2.0 sind eine klonale Zelllinie, die von der parentalen Zelllinie HEK293F abgeleitet wurde
  • Sie sind ein Kernbestandteil des AAV-MAX helferfreien AAV-Produktionssystems
  • Die Zellen wurden an das chemisch definierte virale Produktionsmedium angepasst und werden in Suspensionskultur in diesem Medium gehalten
  • Die viralen Produktionszellen 2.0 sind mit dem AAV-MAX Transfektionskit für die Produktion adeno-assoziierter Viren (AAV) hochgradig transfizierbar
  • Gefrorene Zellen werden in einem Fläschchen mit 1 ml Zellen mit 1 x 107 lebensfähigen Zellen/ml in viralem Produktionsmedium und 10 % DMSO geliefert
  • Die Zellen sollten direkt im viralen Produktionsmedium aufgetaut werden, das mit 4 mM GlutaMAX Supplement (Kat.-Nr. 355050038) für optimale Leistung
Zu den Eigenschaften der viralen Produktionszellen 2.0 gehören:
  • Klonale, 293F-abgeleitete, hochproduzierende Zelllinie
  • Abwesenheit des großen SV40-T-Antigens
  • Optimiert für hochdichte Suspensionskulturen (>12 Millionen Zellen/ml) in chemisch definierten Medien
  • Produktion von hohen AAV-Titern, größer als 5 x 1010 vg/ml (nicht gereinigt) möglich
  • Robuste Skalierbarkeit und Passagestabilität
Spezifikation
Spezifikation
gefroren
Niere (Embroyonisch)
Gefroren
AAV-Produktion
1 x 107 Zellen
Virusproduktionszellen
Virale Produktionszellen 2.0
Suspensions-Zellkultur
Human
Gibco Viral-Produktionsmedium
AAV-MAX
Human
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.