Learn More
Vinyltrimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11347725
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Vinyltrimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347725
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11347725
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02498.09
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 754-05-2 | C5H12Si | 100.236 g/mol
Vinyltrimethylsilane is used in semiconductor processing. It is involved in the Preparation of silyl-ethers by Rh(I) catalysis. Further, it is used in the preparation of trimethylsilylethyl sulfoxides which in the presence of fluoride ion generate sulfenate nucleophiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vinyltrimethylsilan wird in der Halbleiterverarbeitung verwendet. Es wird zur Herstellung von Silylethern durch Rh(I)-Katalyse eingesetzt. Desweiteren wird es bei der Herstellung von Trimethylsilylethylsulfoxiden verwendet, die in Gegenwart von Fluoridionen Sulfenatnukleophile erzeugen.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran, Diethylether, Benzol und Dichlormethan.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Laugen (Basen).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 754-05-2
Summenformel C5H12Si
Molekulargewicht (g/mol) 100.236
MDL-Nummer MFCD00008606
InChI-Schlüssel GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyltrimethylsilane, trimethyl vinyl silane, trimethylvinylsilane, silane, ethenyltrimethyl, trimethylsilyl ethylene, vinyl trimethylsilane, silane, trimethylvinyl, vinyltrimethysilane, trimethylsilyl ethene, ethenyl-trimethylsilaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 79102
IUPAC-Name Ethenyl(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C=C
Spezifikation
Siedepunkt 54°C to 56°C
Chemischer Name oder Material Vinyltrimethylsilane
Schmelzpunkt -132°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 956572
Flammpunkt −24°C (−11°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with tetrahydrofuran,diethyl ether,benzene and dichloromethane.
Formelmasse 100.24
Reinheit (%) 97%
Geruch mild
Brechungsindex 1.391
Dichte 0.69
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252361 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog NumberL02498.09,L02498.18,L02498.30
Chargennummer10176791 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL02498.09,L02498.18,L02498.30
Chargennummer10142017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL02498.09,L02498.18,L02498.30
Chargennummer10235687 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL02498.09,L02498.18,L02498.30
Chargennummer10149259 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL02498.09,L02498.18,L02498.30
Name des Produkts
Vinyltrimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >