Learn More
Brady™ Vinyl-Etiketten für Thermotransferdrucker
Printable, self-laminating vinyl labels for thermal transfer printers.
339.00 CHF - 544.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt |
---|---|
Beschreibung | Etiketten für Thermotransferdrucker |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
Farbe | Weiß/transparent, Durchsichtig |
Ausführung | Matt |
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15388972
|
Brady™
236988 |
Weiß/transparent, Durchsichtig | 38,10 mm | 22,86 mm |
446.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12753695
|
Brady™
236987 |
Weiß/transparent, Durchsichtig | 25,4 mm | 48,26 mm |
446.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11593145
|
Brady™
236989 |
Weiß/transparent, Durchsichtig | 25,4 mm | 19 mm |
339.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11563145
|
Brady™
236986 |
Weiß, Durchsichtig | 12,70 mm | 45,72 mm |
544.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Printable, self-laminating vinyl labels for thermal transfer printers.
- Please Note: This material is UL recognised with its respective ribbon.
- See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spezifikation
RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt | |
Dauerhaftes Acryl, Permanent | |
Matt | |
Thermotransfer | |
Markierung von elektrischen und automatischen Bauteilen, Drähten und Kabeln | |
-70 °C | |
-70 bis +70 °C | |
0.025 mm |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß/transparent, Durchsichtig | |
Vinyl | |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
BBP11, BBP12, PR Plus, THT Drucker mit 76 mm-Kern | |
-94 °F bis +158 °F | |
0,004 in. |