Learn More
Brady™ Vinyl-Etiketten für Thermotransferdrucker
Printable, self-laminating vinyl labels for thermal transfer printers.
Marke: Brady™ 236986
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Printable, self-laminating vinyl labels for thermal transfer printers.
- Please Note: This material is UL recognised with its respective ribbon.
- See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spezifikation
RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt | |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß, Durchsichtig | |
Vinyl | |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
BBP11, BBP12, PR Plus, THT Drucker mit 76 mm-Kern | |
-70 °C | |
1 Rolle | |
-94 °F bis +158 °F | |
0,004 in. | |
38.25 mm | |
1.49 in. | |
0,5 in. | |
0,5 in. |
BPT-305-427 | |
Dauerhaftes Acryl, Permanent | |
Matt | |
Thermotransfer | |
Markierung von elektrischen und automatischen Bauteilen, Drähten und Kabeln | |
7 | |
7000 Labels/Roll | |
Rechteck | |
-70 bis +70 °C | |
0,025 mm | |
37.85 x 12.7 mm | |
45,72 mm | |
12,70 mm | |
12,70 mm |