Learn More
Brady™ Vinylband
79.07 CHF - 200.55 CHF
Spezifikation
Beschreibung | HandiMark Tamper Resistant Tape |
---|---|
Klebstofftyp | Acrylic, Permanent |
Farbe | White |
Ausführung | Glanz |
Material | Vinyl |
Spezifikation
HandiMark Tamper Resistant Tape | |
White | |
Vinyl | |
Asset identification, and applications where a deterrent to label removal is desired | |
60 ° 70 Gardner Einheiten | |
0.015 mm |
Acrylic, Permanent | |
Glanz | |
Tape | |
HandiMark | |
-40 bis +90 °C | |
15 m |