Learn More
Brady™ Vinylband
Marke:  Brady™ 042137
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12880600
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
HandiMark Tamper Resistant Tape
White
Vinyl
Asset identification, and applications where a deterrent to label removal is desired
60 ° 70 Gardner Einheiten
-40 bis +90 °C
15 m
Acrylic, Permanent
Glanz
Tape
HandiMark
1 Rolle
0.015 mm
13 mm