Learn More
3M™ Vinylband 471F
Commonly used for marking hazards and aisles, color-coding, paint masking, decorative trim, splicing, and more. Made from vinyl backing with rubber adhesive, our versatile tape resists scrapes, wear, and weathering for long lasting use.
Marke:  3M™ 7000028853
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17287770
  • 2175.00 CHF / 24 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
  • Behält seine Farbe bei Abrieb, Verschleiß und vielen Lösungsmitteln bei
  • Dank der einzigartigen Dehnungseigenschaften bleibt das Band gespannt und passt sich unebenen Oberflächen an, ohne dass es angehoben und eingezogen wird
  • Ideal für den Einsatz auf gebogenen und unregelmäßigen Oberflächen
  • Leicht aufzutragen, ausgezeichnete Haltekraft auf vielen Oberflächen
  • Erhältlich in vielen verschiedenen Farben (gelb, weiß, rot, schwarz, braun, grün, orange, violett, blau und transparent)
  • Erhältlich in einer Vielzahl von lebendigen Farben und Größen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 mm x 33 m
32,9 m
5,1 cm
0,1 mm
0,14 mm
Weiß
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Vinylband 471F > Weiß