Learn More
Ansell X12 PAIR Armschoner Vinyl
Zum Schutz des Körpers vor Spritzern bestimmter Chemikalien. Hitzedicht, mit Gummizügen an den Extremitäten
Marke: Ansell 59001
30.86 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27318" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Überragende Flexibilität
- Vollständig wärmeversiegelt ohne freiliegendes Gummiband
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Löcher, Risse und Abschürfungen
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Fette, Öle und Schmierfett
Spezifikation
Vinylkonstruktion | |
Vinyl | |
VSB8HS | |
CE-Kategorie III |
Nicht unterstützte Manschette | |
Blau | |
Für allgemeine Labor- und Produktionsarbeiten | |
460 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell X12 PAIR Armschoner Vinyl > Länge:460mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur