Learn More
Brady™ Mini-Piktogramme aus Vinyl, Etiketten mit Gefahrenkennzeichnung
Marke: Brady™ 814016
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Vinyl | |
Dauerhaftes Acryl | |
10 mm | |
-18 °C bis 60 °C | |
Brennbares Material | |
Schwarz auf Weiß |
MINI PIC1803-10X10-GHS03/96 | |
96/Packung | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
250 mm | |
Diamantförmig | |
Erste-Hilfe-Zeichen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Mini-Piktogramme aus Vinyl, Etiketten mit Gefahrenkennzeichnung > Brennbares Material
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur