Learn More
Brady™ Mini-Piktogramme aus Vinyl, Etiketten mit Gefahrenkennzeichnung
Marke: Brady™ 814020
12.49 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Vinyl | |
Dauerhaftes Acryl | |
10 mm | |
-18 °C bis 60 °C | |
CMR Mutagen - Atemrisiko | |
Schwarz auf Weiß |
MINI PIC1807-10X10-GHS08/96 | |
96/Packung | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
200 mm | |
Diamantförmig | |
Erste-Hilfe-Zeichen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
19Stunden
0Minuten
27Sekunden
13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Mini-Piktogramme aus Vinyl, Etiketten mit Gefahrenkennzeichnung > CMR Mutagen - Atemrisiko
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur