Learn More
Brady™ Markierband aus Vinyl
Bodenmarkierbänder
48.15 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Druckempfindlicher Klebstoff auf Gummibasis |
---|---|
Abmessungen (L x B) | 32.92 m x 76.20 mm |
Material | Vinyl |
Länge (angloamerikanisch) | 108 ft. |
Länge (metrisch) | 33 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11721635
|
Brady™
058252 |
Grün |
48.15 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11711635
|
Brady™
058251 |
Rot |
48.15 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11731635
|
Brady™
058253 |
Weiß |
48.15 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11701635
|
Brady™
058250 |
Gelb |
48.15 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hausmeisterdienste
- Gebäudemanagement, Bodenbeläge
- Bodenmarkierung
- Anti-Rutsch-Produkte, rutschfeste Produkte
- Bodenmarkierbänder
- Markierungsband für Gänge
Spezifikation
Druckempfindlicher Klebstoff auf Gummibasis | |
Vinyl | |
33 mm | |
-40°F to +176°F | |
0,034 mm | |
75 mm |
32.92 m x 76.20 mm | |
108 ft. | |
1 Rolle | |
-40 °C° bis +80 °C° | |
3 in. |