Learn More
Brady™ B-324 LEFT FOOT
Fußabdruck (links)
Marke: Brady™ 055358
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bodenbeläge, Bodenmarkierung
- Langnachleuchtende Fußabdrücke
- Fußabdruck (links)
Spezifikation
B324 VINYL FOOTPRINT-LEFT 12 in. GLOW 1 PC | |
Glow-in-the-dark rutschsicherer Fußabdruck – linker Fuß | |
12 in. | |
Je 1 | |
-40 °C° bis +80 °C° | |
3.5 in. | |
Dauerhaftes Acryl | |
Polyester |
ASTM E-2072-00/ASTM E-2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, IMO-Auflösung A.752(18), ISO/CD 15370, Sicherheitsausschuss für die Schifffahrt MSC.27(61), DIN 67510 (Teile 1 - 4) entspricht OSHA 1910.37 | |
Zusammen mit dem rechten Fuß verwenden, um einen visuellen Weg zu erstellen | |
300 mm | |
-40°F to +176°F | |
0,2 mm | |
88.9 mm | |
Photolumineszierend | |
Glow-in-the-dark Bodenmarkierung Fußabdruck links |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ B-324 LEFT FOOT > Höhe:300mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur