Learn More
Fisherbrand™ Bleiringe mit Vinylbeschichtung
Zum Stabilisieren von Geräten und Laborartikeln oder zum Eintauchen in Wasserbäder. Fisherbrand™ Bleiringe mit Vinylbeschichtung halten Kolben und andere Laborartikel dank ihres Gewichtes unten, ohne Schäden zu verursachen.
41.55 CHF - 47.10 CHF
Spezifikation
Produkttyp C-Form
Material Blei
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Gewicht (metrisch) Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Gewicht (metrisch) Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11726725
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS8881A
42 mm 75 mm .277 kg 125 bis 500 ml
41.55 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11736725
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS8881B
51 mm 90 mm .472 kg 250 bis 1000 ml
44.10 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11756725
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS8881D
66 mm 113 mm .907 kg 1000 bis 4000 ml
46.40 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11746725
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS8881C
54 mm 98 mm .599 kg 500 bis 2000 ml
47.10 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vinylbeschichtete Führungsringe markieren oder zerkratzen Arbeitsplatten und Labware nicht
  • C-Formformat ermöglicht einige manuelle Größenvariationen für eine individuelle Anpassung
Spezifikation
Spezifikation
C-Form
Blei
Je 1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Bleiringe mit Vinylbeschichtung