Learn More
Vinylacetat, SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 12909414
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Vinylacetat, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12909414 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
1 ml
Click to view available options
Menge:
1 ml
Artikelnummer. 12909414
Marke: SPEX Certiprep S3800
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
Vinylacetat108-05-41000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinylacetat
Namenshinweis Methoden 8240B, 8260B, CLP-Methoden
CAS 108-05-4, 67-56-1
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS Min. % 0.1, 99.9
Menge 1 ml
CAS Max. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Typ Certified Reference Material
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Verfahren Für US-EPA-Methoden 8240B, 8260B, CLP
Summenformel C4H6O2
Lösungsmittel oder Matrix Methanol-P&T
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC-MS
InChI-Schlüssel XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)OC=C
IUPAC-Name Ethenylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: vinyl acetate, methanol
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vinylacetat, SPEX CertiPrep™ >