Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vinblastinsulfat, 96.0-102.0 % Artikelnummer.: 10470861
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Vinblastinsulfat, 96.0-102.0 %
Artikelnummer. 10470861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 mg, Glasflasche, 5 Milligramm
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 10470861
Marke: Thermo Scientific Chemicals 203450050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 143-67-9 | C46H60N4O13S | 909.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-67-9
Summenformel C46H60N4O13S
Molekulargewicht (g/mol) 909.06
MDL-Nummer MFCD08706468,MFCD00082457,MFCD08706468
InChI-Schlüssel KDQAABAKXDWYSZ-JKDPCDLQSA-N
Synonym vinblastine sulfate
PubChem CID 131709225
IUPAC-Name Methyl-(1R,9R,10S,11R,12R,19R)-11-(acetyloxy)-12-ethyl-4-[(13S,15S,17S)-17-ethyl-17-hydroxy-13-(methoxycarbonyl)-1,11-diazatetracyclo[13.3.1.0⁴,¹².0⁵,¹⁰]nonadeca-4(12),5,7,9-tetraen-13-yl]-10-hydroxy-5-methoxy-8-methyl-8,16-diazapentacyclo[10.6.1.0¹,⁹.0²,⁷.0¹⁶,¹⁹]nonadeca-2(7),3,5,13-tetraen-10-carboxylat; Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O.CC[C@]1(O)C[C@H]2CN(C1)CCC1=C(NC3=CC=CC=C13)[C@@](C2)(C(=O)OC)C1=CC2=C(C=C1OC)N(C)[C@@H]1[C@]22CCN3CC=C[C@](CC)([C@@H]23)[C@@H](OC(C)=O)[C@]1(O)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinblastine sulfate
Schmelzpunkt 267.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96.0 to 102% (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 mg
Merck Index 15, 10179
Spezifischer Drehzustand −21.70° (21°C c=2,CH3OH)
Spezifische Drehung -21.7
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols,acetone,ethyl acetate,,chloroform,practically insoluble in petroleum ether
Formelmasse 909.05
Reinheit (%) 96.0-102%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0470894 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer203450050,203450250
ChargennummerA0472015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer203450050,203450250
ChargennummerA0466278 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Artikelnummer203450050,203450250
ChargennummerA0462385 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/05/2024 Artikelnummer203450050,203450250
ChargennummerA0460199 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Artikelnummer203450050,203450250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinblastine sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Vinblastine sulfate
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Vinblastinsulfat, 96.0-102.0 % >