Learn More
Novus Biologicals™ Vildagliptin anti-diabetic agent
Vildagliptin is a potent inhibitor of dipeptidyl peptidase IV (DPP IV), an enzyme that cleaves glucagon-like peptide 1 (GLP-1) (1).
Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-62759-20MG
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18235754
  • 168.00 CHF / 20 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
PubChem ID: 11077541
Application Notes: May be dissolved in DMSO (45 mg/mL); or DMF (20 mg/mL); or ethanol (20 mg/mL).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
274901-16-5
C17H25N3O2
20 mg
Vildagliptin anti-diabetic agent
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
>98% (HPLC); NMR (conforms)
Synthetisch
Pulver
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Vildagliptin anti-diabetic agent > 20 mg