Learn More
Emma Safety Footwear Vila Sicherheitsschuhe
Der Schnürschuh mit Reißverschluss bietet zusätzlichen Schutz vor Schmutz, Keimen und Bakterien aller Art. Mit SmartecAir™ für trockene, frische Füße.
Marke: Emma Safety Footwear MM54654442
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
- Mikrofaserkonstruktion
- Schnürverschluss vorne mit Reißverschluss
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
- Chromfreies Futter
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
EN ISO 20345-2011 | |
Weiß | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
42 |
Schnüre | |
Vila | |
Mikrofaser | |
Stahl |