Learn More
Bel-Art™ H246030001 SCHUTZSCHUERZE VIKEM VINYL, STD., TRANS- PARENT, 910 X 690 MM
Bietet Schutz für Mitarbeiter in Krankenhäusern, Schulen, Labors und Industrieanlagen.
Marke: Bel-Art™ H24604-0001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leicht und komfortabel
- Hergestellt aus 4 mil dickem Vinyl
- Baumwollnaht versiegelt alle Kanten
- Feste Schürzenbänder, zweifach verstärkt mit Metalltüllen in drei Materialschichten in der Taille
- Nicht-absorbierend und chemisch beständig
Bestellinformation
Abmessungen L x B
Spezifikation
Schürze | |
Vinyl | |
Reusable | |
Non-sterile | |
107 x 91 cm (42 x 36 in.) | |
91 cm |
Universal | |
Durchsichtig | |
Ties | |
Baumwollnaht versiegelt alle Kanten | |
107 cm | |
Sewn |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ H246030001 SCHUTZSCHUERZE VIKEM VINYL, STD., TRANS- PARENT, 910 X 690 MM > Größe (L x B): 1070 x 910 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur