Learn More
Thermo Scientific Chemicals Viktoriablau B, rein
CAS: 2580-56-5 | C33H32ClN3 | 506.09 g/mol
52.56 CHF - 144.72 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 2580-56-5
Summenformel C33H32ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 506.09
MDL-Nummer MFCD00011878
InChI-Schlüssel LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Blue 26, C.I. 44045
PubChem CID 17407
ChEBI CHEBI:87651
IUPAC-Name [4-[bis[4-(Dimethylamino)Phenyl]Methyliden]Naphthalin-1-Yliden]-Phenylaz;Chlorid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[NH+]C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C24)C5=CC=C(C=C5)N(C)C.[Cl-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10021901
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
190190250
25 g Glasflasche
52.56 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10249153
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
190191000
100 g Glasflasche
144.72 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Viktoriablau B, rein