Learn More
Macherey-Nagel™ Vial Rack
This vial rack can be used for all vials (11.6 x 32 mm) with flat bottom. It is a 50 position vial rack, made from blue, chemically resistant polypropylene. Safe standing position of the vials on the lab bench. They feature an alpha-numerical index and are stackable when empty.
Marke:  Macherey-Nagel™ 702502
13.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15798289
  • 16.22 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Holds 50 vials
  • Blue polypropylene
  • Chemically resistant
  • Alph-numeric grid
  • Stackable when empty
  • Ideal for storage or transportation
Spezifikation
Spezifikation
Rack
Blue
Ja, wenn leer
190 x 100 x 22 mm
Vial Rack
50
50 of 12mm (Max.) Diameter Vials
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Vial Rack > Vial Rack; Positions: 50; Color: Blue