Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen-Kit, 13 mm, 13-425 Gewinde, Glas, transparent, 4 ml, PP-Schraubverschluss, Naturkautschuk/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
60.65 CHF - 65.90 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Schwarz |
---|---|
Material (Auskleidung) | Naturkautschuk/TEF |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) | 14.7 mm |
Material | Glas |
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11737607
|
Fisherbrand™
13 28 1067 |
Schraubverschluss |
60.65 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16338377
|
Fisherbrand™
13 14 1465 |
Schraubverschluss |
65.90 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- ND13
- 13-425
- Glas
- Klar
- Schraubverschluss
- Polypropylen
- Naturkautschuk/TEF
- Schwarz
- 60 ° Shore A
- 1,3mm
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Schwarz | |
Durchsichtig | |
Glas | |
100 | |
Schraubverschluss | |
13-425 |
Naturkautschuk/TEF | |
14.7 mm | |
5 ml | |
Polypropylen | |
45 mm | |
Nein |