Learn More
Fisherbrand™ Vial Decapper Pliers
Fisherbrand™ Vial Decapper Pliers are designed to easily remove aluminum crimp tops from vials and bottles.
83.00 CHF - 107.00 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 9002, cGMP |
Typ | Decapper im Zangenstil |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17837658
|
Fisherbrand™
13-820-043 |
8 mm |
83.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16153167
|
Fisherbrand™
13820047 |
30 mm |
107.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Fisherbrand™ Fläschchenentdeckler-Zangen sind so konstruiert, dass sie Aluminium-Bördelverschlüsse von Fläschchen und Flaschen leicht entfernen. Alle Zangen sind in Einfach- oder Doppelaktionsformaten erhältlich und sind glatt und einfach zu bedienen. Die robuste, hochwertige Konstruktion gewährleistet eine gleichbleibende, zuverlässige Leistung.
- Einfaches Entfernen von Aluminium-Bördelkappen von Fläschchen und Flaschen
- Leichtgängig und einfach anzuwenden
- Die robuste, hochwertige Konstruktion bietet konsistente, zuverlässige Leistung
- Gepolsterte Griffe sorgen für maximalen Halt und Komfort, um die Hände von Stress zu befreien
- Aus einteiligem, korrosionsbeständigem ASTM-Standard Edelstahl
- Kompatibel mit Gamma-/ETO-/autoklavierbaren Sterilisationsmethoden
- Gesamtlänge: 159 mm (6,25 in.)
Certifications
ISO 9001-02, GMP, cGMP
Spezifikation
Edelstahl | |
ISO 9002, cGMP | |
Decapper im Zangenstil |