Learn More
Fisherbrand™ Vial Decapper Pliers
Fisherbrand™ Vial Decapper Pliers are designed to easily remove aluminum crimp tops from vials and bottles.
Marke: Fisherbrand™ 13-820-043
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fisherbrand™ Fläschchenentdeckler-Zangen sind so konstruiert, dass sie Aluminium-Bördelverschlüsse von Fläschchen und Flaschen leicht entfernen. Alle Zangen sind in Einfach- oder Doppelaktionsformaten erhältlich und sind glatt und einfach zu bedienen. Die robuste, hochwertige Konstruktion gewährleistet eine gleichbleibende, zuverlässige Leistung.
- Einfaches Entfernen von Aluminium-Bördelkappen von Fläschchen und Flaschen
- Leichtgängig und einfach anzuwenden
- Die robuste, hochwertige Konstruktion bietet konsistente, zuverlässige Leistung
- Gepolsterte Griffe sorgen für maximalen Halt und Komfort, um die Hände von Stress zu befreien
- Aus einteiligem, korrosionsbeständigem ASTM-Standard Edelstahl
- Kompatibel mit Gamma-/ETO-/autoklavierbaren Sterilisationsmethoden
- Gesamtlänge: 159 mm (6,25 in.)
Certifications
ISO 9001-02, GMP, cGMP
Spezifikation
8 mm | |
Vial caps of 8mm size | |
Decapper im Zangenstil |
Edelstahl | |
ISO 9002, cGMP | |
8 mm Vial Caps |