Learn More
Thermo Scientific™ Halter für Fläschchen, Küvetten und Teströhrchen für Orion™ AQ7100 und AQ8100 Spektralphotometer
Zur schnellen Anpassung Ihrer Orion™ AquaMate 7100 und 8100 Spektralphotometer an mehrere Probengefäße
32.46 CHF - 46.83 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Orion AquaMate 7100 und 8100 Spektralphotometer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16459835
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
AQX1LWLVH
Rechteckiger Zellenhalter mit langem Pfad, montiert in einem herausnehmbaren Probenkammereinsatz. Orion AquaMate 7100 und 8100 Spektralphotometer
46.83 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16469835
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
AQX1SQVH
10 mm quadratischer Einzelküvettenhalter Orion AquaMate 7100 und 8100 Spektralphotometer
32.46 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die leicht zu ändernden und zu reinigenden Orion™ AquaMate 7100 und 8100 Spektrophotometer-Probenhalter sind für maximale Flexibilität ausgelegt.
Zur leichten Anpassung Ihrer Orion™ AquaMate 7100 und 8100 Spektralphotometer an mehrere Probengefäße
Dank der Magnethaftung lassen sich diese Halter schnell und einfach reinigen und an Ihre analytischen Bedürfnisse anpassen.
  • AQX1RNDVH:Fläschchen-/Teströhrchenhalter für Fläschchen und Teströhrchen zwischen 12 und 25 mm AD für Orion™ AquaMate 7100 & 8100 Spektralphotometer
  • AQX1SQVH:Standard 10 mm quadratischer Einzelzellen-Halter für Orion™ AquaMate 7100 und 8100 Spektralphotometer
  • AQX1LWLVH:Rechteckiger Küvettenhalter mit langem Pfad für Küvetten mit einer Pfadlänge von 20 bis 100 mm für Orion™ AquaMate 7100 und 8100 Spektralphotometer
Spezifikation
Spezifikation
Orion AquaMate 7100 und 8100 Spektralphotometer