Learn More
Thermo Scientific™ Halter für Fläschchen, Küvetten und Teströhrchen für Orion™ AQ7100 und AQ8100 Spektralphotometer
Zur schnellen Anpassung Ihrer Orion™ AquaMate 7100 und 8100 Spektralphotometer an mehrere Probengefäße
Marke: Thermo Scientific™ AQX1SQVH
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die leicht zu ändernden und zu reinigenden Orion™ AquaMate 7100 und 8100 Spektrophotometer-Probenhalter sind für maximale Flexibilität ausgelegt.
Zur leichten Anpassung Ihrer Orion™ AquaMate 7100 und 8100 Spektralphotometer an mehrere Probengefäße
Dank der Magnethaftung lassen sich diese Halter schnell und einfach reinigen und an Ihre analytischen Bedürfnisse anpassen.
- AQX1RNDVH:Fläschchen-/Teströhrchenhalter für Fläschchen und Teströhrchen zwischen 12 und 25 mm AD für Orion™ AquaMate 7100 & 8100 Spektralphotometer
- AQX1SQVH:Standard 10 mm quadratischer Einzelzellen-Halter für Orion™ AquaMate 7100 und 8100 Spektralphotometer
- AQX1LWLVH:Rechteckiger Küvettenhalter mit langem Pfad für Küvetten mit einer Pfadlänge von 20 bis 100 mm für Orion™ AquaMate 7100 und 8100 Spektralphotometer
Spezifikation
10 mm quadratischer Einzelküvettenhalter | |
Orion AquaMate 7100 und 8100 Spektralphotometer | |
1 Vierkant-Zellenhalter |
Einzelküvetten-Probenhalter | |
10 mm-Küvette (1) | |
Quadratisch |