Learn More
3M™ VHB™ Klebeband
3M™ VHB™ Klebeband ist ideal für viele energiearme Oberflächen, pulverbeschichtete Oberflächen, Kunststoffe oder Glas.
Marke: 3M™ 7000072915
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für verschiedene Materialkombinationen
- Kann auf rauen und unebenen Oberflächen verwendet werden
- Ideal für Pulverbeschichtungen
- Erweiterte Designmöglichkeiten
- Schneller und einfacher Anschluss
- Reduzierte Nachbearbeitung
- Reduzierung der Produktionskosten
- Keine teuren Maschinen erforderlich
- Sehr hohe Adhäsion auf fast allen Materialien
- Sehr hohe Anpassbarkeit
- Für die Verbindung von energiearmen Materialien wie Pulverbeschichtungen und energiereichen Materialien wie Metallen (z. B. Stahl, Edelstahl und Aluminium), lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen (z. B. hartem PVC, ABS, Acrylglas (PMMA), Polycarbonat)
- Für den Innen- und Außengebrauch
- Temperaturbeständigkeit: 150 °C kurzfristig, 120 °C langfristig
Spezifikation
Acrylklebstoff | |
4 Rollen | |
0.6 mm |
Schwarz | |
33 m | |
19 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ VHB™ Klebeband > Dicke: 0.6 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur