Learn More
OHAUS™ Gefäßhalter für Mikrotiterplatten-Vortexmischer
Gummihalter sichert Erlenmeyerkolben. Der Gefäßhalter enthält auch eine Antirutschmatte. Universalhalter nötig
52.50 CHF
Spezifikation
Material | Kunststoff |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Vortexschüttler |
Enthält | Griffmatte |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15702639
|
OHAUS™
30400218 |
125 und 250 ml-Erlenmeyerkolben |
52.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15732629
|
OHAUS™
30400211 |
500 und 1.000 ml-Erlenmeyerkolben |
52.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Ohaus Vortexmischern für Mikrotiterplatte
Spezifikation
Kunststoff | |
Vortexschüttler | |
Griffmatte | |
Je 1 |