missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS™ Gefäßhalter für Mikrotiterplatten-Vortexmischer
Gummihalter sichert Erlenmeyerkolben. Der Gefäßhalter enthält auch eine Antirutschmatte. Universalhalter nötig
Marke: OHAUS™ 30400211
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Ohaus Vortexmischern für Mikrotiterplatte
Spezifikation
500 und 1.000 ml-Erlenmeyerkolben | |
Kunststoff | |
Vortexschüttler | |
Je 1 |
Großer Gefäßhalter | |
Großer Gefäßhalter für 500 ml-/1 l-Kolben | |
Griffmatte |