Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Versitec™ Silicone Tubing
This peroxide-cured silicone tubing is made of a high quality industrial silicone used in food industry, household electrical appliances, electrical industry and in drink dispensers.
49.50 CHF - 554.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Silikon |
Farbe | Durchscheinend |
Produkttyp | Schläuche |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17933581
|
Saint Gobain Life Sciences™
761809 |
2 mm | 50 m | 2 mm |
79.70 CHF
50 Meter |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17933491
|
Saint Gobain Life Sciences™
761812 |
3 mm | 50 m | 1 mm |
60.50 CHF
50 Meter |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17943581
|
Saint Gobain Life Sciences™
761814 |
3 mm | 50 m | 1.5 mm |
68.70 CHF
50 Meter |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17903581
|
Saint Gobain Life Sciences™
761816 |
3 mm | 50 m | 2 mm |
115.00 CHF
50 Meter |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17953501
|
Saint Gobain Life Sciences™
761819 |
4 mm | 50 m | 1 mm |
66.00 CHF
50 Meter |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17973491
|
Saint Gobain Life Sciences™
761821 |
4 mm | 25 m | 1.5 mm |
49.50 CHF
25 Meter |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17983501
|
Saint Gobain Life Sciences™
761877 |
18 mm | 10 m | 3 mm |
117.00 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17983581
|
Saint Gobain Life Sciences™
761880 |
20 mm | 10 m | 3 mm |
151.00 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17983491
|
Saint Gobain Life Sciences™
761886 |
30 mm | 10 m | 5 mm |
417.00 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17903511
|
Saint Gobain Life Sciences™
761888 |
40 mm | 10 m | 5 mm |
554.00 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Translucent, water-repellent and anti-adhesive
- Very high resistance to UV rays, oxygen and ozone; like all silicones, it is permeable
- Technical performance together with its effectiveness make it an ideal means of transferring high purity or high-tech fluids
- Compliant with food standards French, German (BfR) and American (FDA)
- Electrical insulation
- Thermal resistance: -50°C to +200°C continuous, +220°C peak
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Silikon | |
Durchscheinend | |
Schläuche |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences™ Versitec™ Silicone Tubing