Learn More
Hirschmann™ Versilon™ 2001 Multichannel Stopper Tubes
For use in peristaltic pumps with multichannel pump heads.
Marke: Hirschmann™ 95214725
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Always comes with an RFID-chip carrier on which important tubing parameters (inner diameter, wall thickness, service life expectancy) are saved and available for the pump’s software
- Pump is capable to start instantly in the flow rate and target volume mode through the available tubing works-factor with this RFID-chip carrier and the pump head identification
- Stopper 104
- Violet-white in color
Spezifikation
381 mm | |
ID: 2.79 mm; Stopper 104 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Versilon™ 2001 Multichannel Stopper Tubes > ID: 2.79 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur