Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic Silikonschläuche
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen im Bereich der Biopharmazie. Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic Silikonschläuche sind biologisch inert und wirken nicht hemmend auf Zellkulturen. Flexibilität bis -50 °C bei Erhaltung der chemischen, mechanischen und elektrischen Leistungseigenschaften bis +200 °C.
40.95 CHF - 466.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USA (FDA, 21CFR Teil 177–2600), EWG/EEG/CEE (Richtlinien 85/572, 97/48, 2002/72, EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72)
Material Silikon
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für biopharmazeutische und medizinische Anwendungen
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 31
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10213061
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
760770
10 mm 14 mm 14 mm 25 m
181.00 CHF
25 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10498322
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
760800-10
10 mm 16 mm 3 mm 10 m Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11739138
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
760770-10
10 mm 14 mm 2 mm 10 m Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11751726
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
760800
10 mm 16 mm 3 mm 25 m
466.00 CHF
25 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10799151
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
760810-10
10 mm 18 mm 4 mm 10 m Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10083004
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
760880
12 mm 17 mm 2.5 mm 25 m
271.92 CHF
25 Meter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11761726
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
761050
15 mm 21 mm 3 mm 25 m
388.00 CHF
25 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13253539
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
761080
18 mm 24 mm 24 mm 10 m
181.00 CHF
10 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11781706
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
760360
4 mm 10 mm 3 mm 25 m
158.00 CHF
25 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11751706
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
760210
3 mm 5 mm 5 mm 50 m
78.80 CHF
50 Meter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10627555
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
760070
1 mm 3 mm 3 mm 50 m
51.35 CHF
50 Meter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10491325
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
761100
20 mm 27 mm 27 mm 10 m
237.00 CHF
10 Meter
Il en reste null
Verfügbar ab: 02-07-2025
Ajouter au panier
11711696
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760230-10
3 mm 6 mm 1.5 mm 10 m Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11721696
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760320-10
4 mm 6 mm 1 mm 10 m Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11701706
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760420-10
5 mm 8 mm 1.5 mm 10 m Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11737283
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760510-10
6 mm 10 mm 2 mm 10 m Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11727283
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760440-10
5 mm 10 mm 2.5 mm 10 m Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11711716
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760520
6 mm 12 mm 12 mm 25 m
200.00 CHF
25 Meter
Il en reste null
Verfügbar ab: 02-07-2025
Ajouter au panier
11711706
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760520-10
6 mm 12 mm 3 mm 10 m Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10101111
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760500-10
6 mm 9 mm 1.5 mm 10 m Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11781786
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760500
6 mm 9 mm 9 mm 25 m
109.00 CHF
25 Meter
Il en reste null
Verfügbar ab: 09-07-2025
Ajouter au panier
11770105
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760581
7 mm 12 mm 2.5 mm 25 m
176.00 CHF
25 Meter
Il en reste null
Verfügbar ab: 02-07-2025
Ajouter au panier
10509511
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760570-10
7 mm 10 mm 1.5 mm 10 m Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11747283
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760581-10
7 mm 12 mm 2.5 mm 10 m Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11731716
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760630
8 mm 11 mm 1.5 mm 25 m
114.00 CHF
25 Meter
Il en reste null
Verfügbar ab: 08-07-2025
Ajouter au panier
11721716
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760590
7 mm 13 mm 13 mm 10 m
272.00 CHF
25 Meter
Il en reste null
Verfügbar ab: 02-07-2025
Ajouter au panier
10397854
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760670
8 mm 14 mm 14 mm 10 m
240.00 CHF
25 Meter
Il en reste null
Verfügbar ab: 07-07-2025
Ajouter au panier
11731706
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760670-10
8 mm 14 mm 3 mm 10 m Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11760105
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760350
4 mm 8 mm 2 mm 25 m Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11717283
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760350-10
4 mm 8 mm 2 mm 25 m Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11771706
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760320
4 mm 6 mm 6 mm 10 m
87.95 CHF
50 Meter
Il en reste null
Lager vorrätig
Ajouter au panier
Description
Description
  • Erfüllt die Anforderungen des Europäischen Arzneibuchs für Silikon-Elastomer für Verschlüsse und Schläuche, biologischer Tests gemäß USP Klasse VI und ISO 10993-Biokompatibilität (systemische Toxizität, Irritation, Allergisierung, Zytotoxizität, Blutverträglichkeit und Ames-Test)
  • Konform mit FDA- und BfR-Positivlisten sowie Lebensmitteltauglichkeitstests gemäß EG-Richtlinien
  • Dieser Schlauch mit CE-Kennzeichnung ist ein nicht invasives Medizinprodukt
  • Mit einer Kontaktdauer von bis zu 29 Tagen
  • Peroxidvernetztes Silikon
  • Biologisch neutral
  • FDA/BfR
  • US- und Europäisches Arzneibuch
  • Temperaturbeständigkeit -50 bis +200 °C
Spécification
Spécification
USA (FDA, 21CFR Teil 177–2600), EWG/EEG/CEE (Richtlinien 85/572, 97/48, 2002/72, EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72)
Für biopharmazeutische und medizinische Anwendungen
-50 °C
Flexibel
200 °C
Silikon
-58 °F
Durchscheinend/transparent
392°F
Peroxide-cured Silicone Tubing
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Saint Gobain Life Sciences Versilic Silikonschläuche
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis