Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonkappe mit Rand
Diese Stopfen eignen sich für Biologie, Mikrobiologie und Hämatologie sowie für lebensmitteltechnische, technische, medizinische und klinische Geräte. Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ Silikonverschlüsse mit Stehrand eignen sich besonders gut für alle Arten von Gewebekulturanwendungen.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 467030-05
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11744608
  • 51.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zweiteilige Stopfen mit umstülpbarem Rand
  • Entwickelt mit einer doppelten Dichtung, um den Inhalt des Behälters sicher zu halten
  • Ideal für die Sicherung von Glas-, Metall- und Kunststoffbehältern
  • Der untere Bereich ergreift die Außenseite des Behälters und der obere hohle Stopfen weist ringförmige Zacken auf, um eine dichte Abdichtung am Rand zu schaffen
  • Oberer Bereich des Hohlstopfens kann perforiert werden, um den Inhalt ohne Entfernen des Stopfens zu extrahieren und bleibt selbst nach mehreren Perforationen wasserdicht
  • Biologisch neutrale und ungiftige Silikonkappen zum Verschließen von Röhrchen und Flaschen
  • Geruchlos, geschmacksneutral, nicht haftend und alterungsbeständig
  • Ungiftig, biologisch neutral
  • FDA/BGA-zugelassen
  • Für Reagenzgläser
  • Einfach zu installieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
27.6 bis 36.3 mm
–60 bis 200 ° °C
Übergriffstopfen
5/Packung
Silikon
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonkappe mit Rand > Innendurchmesser:27,6 bis 36,3mm