Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonkappe mit Rand
Diese Stopfen eignen sich für Biologie, Mikrobiologie und Hämatologie sowie für lebensmitteltechnische, technische, medizinische und klinische Geräte. Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ Silikonverschlüsse mit Stehrand eignen sich besonders gut für alle Arten von Gewebekulturanwendungen.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 46702510
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11734608
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Zweiteilige Stopfen mit umstülpbarem Rand
  • Entwickelt mit einer doppelten Dichtung, um den Inhalt des Behälters sicher zu halten
  • Ideal für die Sicherung von Glas-, Metall- und Kunststoffbehältern
  • Der untere Bereich ergreift die Außenseite des Behälters und der obere hohle Stopfen weist ringförmige Zacken auf, um eine dichte Abdichtung am Rand zu schaffen
  • Oberer Bereich des Hohlstopfens kann perforiert werden, um den Inhalt ohne Entfernen des Stopfens zu extrahieren und bleibt selbst nach mehreren Perforationen wasserdicht
  • Biologisch neutrale und ungiftige Silikonkappen zum Verschließen von Röhrchen und Flaschen
  • Geruchlos, geschmacksneutral, nicht haftend und alterungsbeständig
  • Ungiftig, biologisch neutral
  • FDA/BGA-zugelassen
  • Für Reagenzgläser
  • Einfach zu installieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20.9 bis 26.4 mm
–60 bis 200 ° °C
Kappe mit Schürze
10/Packung
Silikon
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonkappe mit Rand > Versilic™ Folding Skirt Stoppers; Inner Diameter: 20.9 to 26.4 mm