Learn More
Thermo Scientific™ VersiCap Mat, 96-well, domed cap strips
Flexible Matten aus flachen/gewölbten Deckelstreifen für PCR-Anwendungen oder unklaren Deckelstreifen für qPCR-Anwendungen zur Verwendung mit Thermo Scientific 96-Well-PCR-Platten und Röhrchenstreifen.
Marke:  Thermo Scientific™ AB1810100
161.46 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
242.01 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15234447
  • 363.00 CHF / 100 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
klar
96
100 mats
PCR-Platten-Deckelstreifen
Ja
96-Well-Platte
Polypropylen
100
8er-Deckelstreifen, gewölbt
VersiPlate
-20°bis +120 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ VersiCap Mat, 96-well, domed cap strips > VersiCap Matte, gewölbte Deckelstreifen, 100 Matten