Learn More
Thermo Scientific™ Versette™ Pipetting Heads
Thermo Scientific™ Versette Pipettierköpfe sind im Einwegformat sowie mit fester Spitze und mit einem Gesamtvolumenbereich von 0,1 μl bis 1.250 μl erhältlich.
21110.00 CHF - 33580.00 CHF
Produktcode | Marke | Kanäle | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanäle | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15473770
|
Thermo Scientific™
650-06-384100 |
384 | 1 bis 100 ul |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15198132
|
Thermo Scientific™
650-06-9630 |
96 | 0,5 bis 30 μ l |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15108142
|
Thermo Scientific™
650-06-96300 |
96 | 5 bis 300 ul |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Description
Thermo Scientific™ Versette Pipettierköpfe sind im Einwegformat sowie mit fester Spitze und mit einem Gesamtvolumenbereich von 0,1 μl bis 1.250 μl erhältlich.
Alle Pipettierköpfe besitzen RFID-Tags zur Selbstidentifikation zur Nachverfolgung der Nutzung und für Wartungsinformationen
- Als Einkanal- bis 384-Kanal-Ausführung erhältlich
Specifications
Pipetting Head |