Learn More
Thermo Scientific™ Versette™ Pipetting Heads
Thermo Scientific™ Versette Pipettierköpfe sind im Einwegformat sowie mit fester Spitze und mit einem Gesamtvolumenbereich von 0,1 μl bis 1.250 μl erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ 650-06-96300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Versette Pipettierköpfe sind im Einwegformat sowie mit fester Spitze und mit einem Gesamtvolumenbereich von 0,1 μl bis 1.250 μl erhältlich.
Alle Pipettierköpfe besitzen RFID-Tags zur Selbstidentifikation zur Nachverfolgung der Nutzung und für Wartungsinformationen
- Als Einkanal- bis 384-Kanal-Ausführung erhältlich
Spezifikation
2,0% oder 1.0μL | |
0,004 in. ID ; 20cm Länge | |
5 bis 300 ul |
Pipetting Head | |
96 | |
1,5% oder 0.75μL |