Learn More
Ansell™ VersaTouch™ Weiße Einmalhandschuhe der Serie 92-205 aus Nitril Artikelnummer.: 12697051
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ VersaTouch™ Weiße Einmalhandschuhe der Serie 92-205 aus Nitril
Artikelnummer. 12697051 Alle ansehen Ansell Produkte
10
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Artikelnummer. 12697051
Marke: Ansell™ 92205100
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verbesserte Herstellungsverfahren für weniger Verschleiß, höhere Reißfestigkeit und besseren Griff unter trockenen, feuchten und fettigen Bedingungen. Ein dünnerer Handschuh für bessere Fingerspitzenflexibilität und verbesserten Gesamtkomfort.
  • Einweghandschuhe
  • Verbesserte Herstellungsverfahren für längeren Verschleiß, höhere Reißfestigkeit und besseren Griff bei trockenen, nassen und fettigen Bedingungen
  • Dünnerer Handschuh mit erhöhter Fingerspitzenflexibilität und verbessertem Gesamtkomfort
  • Texturierte Fingerspitzen sorgen für guten Komfort und besseres Tragegefühl für empfindliche, präzise Aufgaben
  • Latexfrei: kein Risiko einer Typ 1-Allergie
  • Für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zugelassen
  • Ideal für die Handhabung aller fetthaltigen Nahrungsmittel
Anwendungen:
  • Fertiggerichte
  • Obst- und Gemüseverarbeitung
  • Milchverarbeitung
  • Lebensmittelausgabe
  • Catering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberflächenbehandlung außen Mit Muster
Material Nitril
Größe 10
Dicke (angloamerikanisch) 2,9 mil
Dicke (metrisch) 0,07 mm
Modell 9220510
Serie 92-205
Product Information
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ VersaTouch™ Weiße Einmalhandschuhe der Serie 92-205 aus Nitril >