Learn More
Ansell™ Versatouch™ Mittelschwere hellblaue Handschuhe der Serie 72-286 aus Dyneema™ Faser
Herausragender Schnittschutz, guter Komfort und lange Haltbarkeit. Geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmitteln.
182.00 CHF
Spezifikation
Material der Rückseite | Dyneema™ Faser |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen, Norm der KATEGORIE II EN 388: 254 X |
Stulpenmaterial | Dyneema™ Faser |
Produkttyp | Mittelschwere Handschuhe |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12639761
|
Ansell™
72286060 |
6 |
182.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12629761
|
Ansell™
72286100 |
10 |
182.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12649761
|
Ansell™
72286070 |
7 |
182.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12669761
|
Ansell™
72286090 |
9 |
182.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12659761
|
Ansell™
72286080 |
8 |
182.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Waschbar bis 90 °C
- Für Komfort und Haltbarkeit
- Gestrickter Aufbau
- Dyneema™ Einlage aus Polypropylen/Glasfaser
- Strickbündchen
Spezifikation
Dyneema™ Faser | |
Dyneema™ Faser | |
Strick | |
Dyneema™ Faser | |
Schnittfest |
CE-Zeichen, Norm der KATEGORIE II EN 388: 254 X | |
Mittelschwere Handschuhe | |
Dyneema™ Faser | |
72 Paar |