Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series High Durability Hood
The 3M™ S-Series High Durability Hood S-500 Series with integrated head suspension and face seal is similar to the S-400 Series but with a more durable, soft, quiet, low-linting fabric that more readily drapes comfortably over the wearer.
155.00 CHF - 156.00 CHF
Spezifikation
Zugewiesener Schutzfaktor (APF) 1000
Zertifizierung/Konformität NIOSH
Farbe Weiß
Material Polyurethan-beschichtetes Strickpolyamid
Produkttyp Haube mit Gesichtsabdeckung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
11771153
Unterlagen ansehen
3M™
7100011287
S-533 S
156.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11761153
Unterlagen ansehen
3M™
7000000147
S-533 L
155.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Integrated head suspension provides head, face, neck and shoulder coverage
  • Protects face and eyes from liquid splash and low energy flying particles and dust (Grade F)
  • Manufactured using durable, soft, low-linting fabric for user comfort
  • Suitable for applications which require frequent replacement of the entire headtop assembly or those where there is less soiling of the outer fabric
  • No assembly required; ready to use straight out of the box
  • Weighs 170 g
  • CE approved and rated to EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 and EN14594 3A
  • Head, Face, Neck and Shoulder coverage
  • White
Spezifikation
Spezifikation
1000
Weiß
Haube mit Gesichtsabdeckung
GVP, Breathe-Easy™, V-Serie, T-300, T-600, T-800
Je 1
NIOSH
Polyurethan-beschichtetes Strickpolyamid
Montage, Gebäudeinstandhaltung, Gerätebedienung, Lackierung, Schleifen
Beschichtetes Polycarbonat
25,4 x 24,46 x 20,8 cm (10 x 9,63 x 8,19 in.)