Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series High Durability Hood
The 3M™ S-Series High Durability Hood S-500 Series with integrated head suspension and face seal is similar to the S-400 Series but with a more durable, soft, quiet, low-linting fabric that more readily drapes comfortably over the wearer.
Marke:  3M™ 7100011287
89.03 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11771153
  • 156.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die integrierte Kopfaufhängung bedeckt Kopf, Gesicht, Hals und Schulter
  • Schützt Gesicht und Augen vor Flüssigkeitsspritzern, fliegende Partikel mit geringer Energie und Staub (Gütegrad F)
  • Geeignet für Anwendungen, bei denen der regelmäßige Austausch des gesamten Kopfteils erforderlich ist, oder für solche, bei denen das Außengewebe weniger starken Verschmutzungen ausgesetzt ist
  • Bereits zusammengesetzt
  • Sofort nach dem Auspacken gebrauchsfertig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000
Weiß
Haube mit Gesichtsabdeckung
Montage, Gebäudeinstandhaltung, Gerätebedienung, Lackierung, Schleifen
Beschichtetes Polycarbonat
Je 1
NIOSH
Polyurethan-beschichtetes Strickpolyamid
Klein/mittel
GVP, Breathe-Easy™, V-Serie, T-300, T-600, T-800
S-533 S
25,4 x 24,46 x 20,8 cm (10 x 9,63 x 8,19 in.)