Learn More
3M™ Versaflo™ Radiant Heat Cover
Made from lightweight, aluminised aramid fabric and provides improved head, neck and shoulder protection and comfort from radiant heat
540.00 CHF - 565.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Grau |
---|---|
Länge (metrisch) | 0,355 m |
Breite (metrisch) | 0,228 m |
Höhe (metrisch) | 0,086 m |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17247640
|
3M™
7100099853 |
3 M™ Versaflo™ Helm M-307 |
565.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17257640
|
3M™
7100099854 |
3 M™ Versaflo™ Helm M-407 |
540.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Extend M-Series use in high temperature environments by providing improved head, neck and shoulder protection
- Lightweight aluminised aramid fabric
- CE Approved
Spezifikation
Grau | |
0,355 m | |
0,228 m | |
0,086 m |