Learn More
3M™ Versaflo™ Radiant Heat Cover
Made from lightweight, aluminised aramid fabric and provides improved head, neck and shoulder protection and comfort from radiant heat
Marke:  3M™ 7100099853
378.43 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17247640
  • 597.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erweitern Sie den Einsatz der M-Serie in Umgebungen mit hohen Temperaturen durch verbesserten Kopf-, Hals- und Schulterschutz
  • Leichtes, aluminisiertes Aramidgewebe
  • CE-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
M-973
3 M™ Versaflo™ Helm M-307
0,228 m
Grau
0,355 m
0,086 m