Learn More
3M™ Versaflo™ Atemschutzhelme der Serie M-400 mit Zubehör
Bieten Atemschutz und eingeschränkten Kopf- und Augenschutz
930.00 CHF
Spezifikation
Zugewiesener Schutzfaktor (APF) | 1,000 |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE Approved, EN 12941 TH3, EN 14594 3B, EN 166:2001, EN 397 |
Farbe | Schwarz |
Produkttyp | Helmeinheit |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Assemblierung, Gebäudeinstandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifenstrahlen |
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11793916
|
3M™
7000104038 |
Gehäuse M-407 | Premium-Visier und schwer entflammbare Verkleidung, m-444 Innenkragen und m-447 flammenbeständige Außenverkleidung | N/A | |||||
Beschreibung
- Der M-401 Sturzhelm enthält kein Visier, keinen Innenkragen oder keine äußere Schutzhaube, sodass der Kunde genau die Kombination auswählen kann, die seinen Anforderungen entspricht.
- Die M-405 Baugruppe umfasst ein M-925 Visier, einen M-444 Innenkragen und eine M-445 Außenverkleidung. Das M-925 Visier besteht aus Polycarbonat. Die M-445 Verkleidung ist für allgemeine Anwendungen geeignet.
- Die M-407 Baugruppe umfasst ein M-927 Premium-Visier, einen M-444 Innenkragen und eine M-447 flammfeste Außenverkleidung. Das M-927 Visier besteht aus beschichtetem Polycarbonat. Die M-447 Verkleidung besteht aus flammbeständigen Nomex-Fasern.
Spezifikation
1,000 | |
Schwarz | |
Assemblierung, Gebäudeinstandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifenstrahlen | |
Unsteril | |
No | |
13.6 in. | |
13.6 in. | |
9,6 in. | |
2.4 lb. |
CE Approved, EN 12941 TH3, EN 14594 3B, EN 166:2001, EN 397 | |
Helmeinheit | |
M-400 Schutzhelm | |
Textile | |
346 x 346 x 254 mm | |
346 mm | |
346 mm | |
254 mm | |
1066 g |