Learn More
3M™ Versaflo™ Atemschutzhelme der Serie M-400 mit Zubehör
Bieten Atemschutz und eingeschränkten Kopf- und Augenschutz
Marke:  3M™ 7000104038
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11793916
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Helm M-401 enthält kein Visier, keinen Innenkragen oder keine äußere Schutzhaube, sodass der Kunde genau die Kombination auswählen kann, die seinen Anforderungen entspricht.
  • Die Baugruppe M-405 enthält ein Visier M-925, einen Innenkragen M-444 und eine äußere Schutzhaube M-445. Das Visier M-925 besteht aus Polycarbonat. Die Schutzhaube M-445 ist für allgemeine Anwendungszwecke geeignet.
  • Die Baugruppe M-407 enthält ein Premium-Visier M-927, einen Innenkragen M-444 und eine flammbeständige äußere Schutzhaube M-447. Das Visier M-927 besteht aus beschichtetem Polycarbonat. Die Schutzhaube M-447 besteht aus flammbeständigen Nomex-Fasern.
  • 3M Katalognummer M-401, 3M Katalognummer M-405, 3M Katalognummer M-407
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,000
Schwarz
Helmeinheit
M-400 Schutzhelm
Polycarbonat
Unsteril
Polycarbonate
346 x 346 x 254 mm
346 mm
346 mm
254 mm
1066 g
CE Approved, EN 12941 TH3, EN 14594 3B, EN 166:2001, EN 397
Polyaramid
Assemblierung, Gebäudeinstandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifenstrahlen
Premium-Visier und schwer entflammbare Verkleidung, m-444 Innenkragen und m-447 flammenbeständige Außenverkleidung
Gehäuse M-407
Textile
No
13.6 in.
13.6 in.
9,6 in.
2.4 lb.