Learn More
3M™ Versaflo™ S-Serie strapazierfähige Kopfhaube
Geeignet für Anwendungen, bei denen der regelmäßige Austausch des gesamten Haubensets erforderlich ist, z. B. in der pharmazeutischen Produktion oder wenn das Außengewebe weniger starken Verschmutzungen ausgesetzt ist. Die strapazierfähige 3M Versaflo Kopfabdeckung der S-Serie ist kompatibel mit vielen PAPR-Systemen.
Marke:  3M™ 7000044301
71.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11791133
  • 145.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für Anwendungen, bei denen der regelmäßige Austausch des gesamten Haubensets erforderlich ist, z. B. in der Pharmazieproduktion oder wenn das Außengewebe weniger starken Verschmutzungen ausgesetzt ist. Für die Entsorgung können die Aufhängung und die Lufteinlasskomponenten schnell entfernt und der Mülltrennung zugeführt werden, insofern vorhanden.
  • Integrierte Kopfaufhängung für Kopf- und Gesichtsschutz
  • Augen- und Gesichtsschutz nach EN166—gegen Spritzflüssigkeit und geringe Krafteinwirkung (Klasse F)—dieselbe Stoßfestigkeitsklasse wie Schutzbrillen
  • Hergestellt aus strapazierfähigem, weichem, leisem, fusselarmer Material für hohen Tragekomfort
  • Ausgezeichnetes Sichtfeld, besonders nach unten
  • Bereits zusammengesetzt
  • Gebrauchsfertig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 166:2:F:3, EN 12941 TH3, CE-zugelassen, EN14594 3A
Visier aus beschichtetem Polycarbonat, gestricktes Polyamidgewebe mit Polyurethanbeschichtung
Klein
Integrierte Kopfschutzhalterung
Coated Polycarbonate Visor
Grau
Lichtschutzkappe
Gas, Dampf und Partikel,‎ Flüssige Spritzer,‎ Fliegende Partikel mit niedriger Energie/Staub
Je 1
125 g
Dokumentation
Datasheets
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Versaflo™ S-Serie strapazierfähige Kopfhaube > Klein