Learn More
Thermo Scientific™ VersaCool™ Kühlwasserkreislaufbad, -20° bis +150° C
Fortschritte bei der Fernüberwachung, Energieeffizienz, dem globalen Spannungseingang, Probenkapazität und anderen Hilfsmitteln und Funktionen geben Ihnen die Kontrolle.
Marke: Thermo Scientific™ 231131300
14416.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24306" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erhöhen Sie die Anzahl der Proben, die mit dem Thermo Scientific™ VersaCool™ Kühlwasserkreislaufbad kontrolliert werden können. Mit seinem neuen kopflosen Design eignet sich VersaCool für die Verwendung als Kühlwasserkreislaufbad oder als Heizthermostat, um Flüssigkeit aus dem Bad an bestimmte Anwendungen zu leiten. Er kann problemlos auf oder unter einem Labortisch, einer Abzugshaube, in industriellen und sogar mobilen Installationen verwendet werden. Fortschritte bei der Fernüberwachung, Energieeffizienz, globaler Spannungseingang und anderen Hilfsmitteln und Funktionen ermöglichen Ihnen die Kontrolle und optimale Präzision.
Arbeiten Sie ohne Kopf. Erzielen Sie mehr Vorteile.
VersaCool wurde entwickelt, um all Ihre täglichen Herausforderungen zu meistern, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am liebsten tun – die Antworten auf die verblüffendsten Fragen der Wissenschaft zu finden.
Mehr Platz für Proben
- Ohne den Temperierkopf und die Kühlschlange ist der Arbeitsbereich größer, sicherer und einfacher zu reinigen
- Steigern Sie die Anzahl der Proben und maximieren Sie die Ergebnisse
- Ihr Arbeitsbereich wird größer bei gleichzeitiger geringer Stellfläche des Geräts auf Ihrem Arbeitstisch
Globale Spannungsfähigkeiten
- Erkennt automatisch die entsprechende Spannung
- Eine Artikelnummer, die mit allen Spannungen weltweit funktioniert
Fernbedienung auf Knopfdruck
- Nutzen Sie die Kommunikations- und Kontrollelemente, um sicherzustellen, dass Ihre Proben ordnungsgemäß temperiert sind
- Verbinden Sie jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet mit dem Wasserbad, um es darüber zu steuern und zu überwachen
- Behalten Sie die Kontrolle über alle Vorgänge aus der Ferne mit unserer NesCom Software oder mit der drahtlosen Überwachungslösung Thermo Scientific™ Smart-Vue™
Geringerer Energieverbrauch und niedrigere Energiekosten
- Arbeitet konstant im Energiesparmodus
- Variabel kontrollierbare Geschwindigkeit der Pumpe, des Ventilators und des Kompressors
- Verbrauchen Sie nur soviel Energie, wie Sie für Ihre Anwendung benötigen
Ohne Werkzeug, tropffreies Gestell und Deckel
- Der ohne Werkzeug einstellbare Badeinsatz nimmt eine große Auswahl von Becher- und Reagenzglasgrößen auf
- Linksanschlag, Rechtsanschlag oder scharnierloser Deckel
- Ein tropffreier Deckel mit optionaler Schrägung reduziert den Dampfaustritt und leitet Kondensat zurück ins Bad.
Intuitives ,5.7 Touchscreen-Farbdisplay für eine einfachere und effizientere Einrichtung
- Mit Handschuhen oder Touchpen bedienbar
- Helles Display zum Ablesen wichtiger Daten
- Einfache Navigation und Bedienung
Serviceleistungen
3 Jahre für elektronische Bauteile; 2 Jahre für alle anderen Bauteile
Spezifikation
10°C bis 40°C | |
Bluetooth, Ethernet, Mico-USB, RS232, RS485 | |
14,6 l/Min. | |
Bluetooth, Ethernet (in Vorbereitung), Mico-USB, RS232, RS485, Sensoranschluss entfernen, Smart-Vue Monitoranschluss | |
1200 mbar / 17,4 psi | |
3 Jahre Garantie auf elektronische Komponenten; 2 Jahre Garantie auf alle anderen Komponenten | |
80 lb. | |
100-120 V; 200-240 V |
CE, RoHS, UL / CSA (in Vorbereitung), WEEE | |
425 W | |
-20°C bis +150°C | |
2 kW bei 230 V / 1,2 kW bei 115 V | |
<58 dBA | |
15,0 x 17,3 x 29,7 cm (22,4 x 10,2 x 18,7 in.) | |
36 kg | |
50/60 Hz |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.